Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Kobayashi's Reagent, NaBArF24
Kobayashi's Reagent
Formule:
C₃₂H₁₂BF₂₄Na Poids moléculaire: 886.20 g/mol Point de fusion: 310 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043323 Numéro CAS: 79060-88-1 |