Imprimer

Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC1975-1G PC1975-25G PC1975-5G
APOSPC1975-1GEA 78.8 EUR
APOSPC1975-1G APOSPC1975-25G APOSPC1975-5G
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether 97%
Allyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
Formule: C₆H₇F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093320
Numéro CAS: 186907-75-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR