Imprimer
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12923265
Numéro CAS: 1195768-18-3