Imprimer
1,3-Difluoro-2-iodobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,6-Difluoroiodobenzene
PC19684-5G PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-5GEA 21.9 EUR
APOSPC19684-5G APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenzène 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃F₂I
Point d'ébullition: 71 °C/14mmHg
Point de fusion: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039247
Numéro CAS: 13697-89-7