Imprimer
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridylamine
PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 59.6 EUR
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine 95%
2-Amino-5-chloro-3-fluoropyridine
Formule: C₅H₄ClFN₂
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878434
Numéro CAS: 246847-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III