5-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Point d'ébullition: 222…224 °C Point de fusion: 21…22 °C Densité: 1,526 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007298 Numéro CAS: 118-83-2 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |