Imprimer
Fluorure de tétrabutylammonium 1.0 M dans le THF
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrabutylamine fluorure, Tétrabutylammonium fluorure
PC1945-1L PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA 248 EUR
APOSPC1945-1L APOSPC1945-250ML
Fluorure de tétrabutylammonium 1.0 M dans le THF
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆FN
Point d'ébullition: 65…67 °C
Densité: 0,903 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011747
Numéro CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 1993
ADR: 3,III