Imprimer
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1936M-1G PC1936M-5G
APOSPC1936M-1GEA 26.1 EUR
APOSPC1936M-1G APOSPC1936M-5G
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
4-Chloro-6-methyl-5-nitro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O₂
Poids moléculaire: 290.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126373
Numéro CAS: 175203-61-9