Imprimer
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2-iodo-1,1,2-trifluoroethane
PC1934-25G PC1934-5G PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA 271 EUR
APOSPC1934-25G APOSPC1934-5G APOSPC1934-100G
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane 97%
1-Chloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoéthane
Formule: C₂HClF₃I
Point d'ébullition: 77 °C/630mmHg
Densité: 2,181 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042138
Numéro CAS: 354-26-7
EINECS: 206-553-6