Imprimer
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1931J-100G PC1931J-25G PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA 198 EUR
APOSPC1931J-100G APOSPC1931J-25G APOSPC1931J-5G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène 97%
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
Point d'ébullition: 58…60 °C/0,2mmHg
Densité: 1,9802 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042562
Numéro CAS: 141738-80-9