Imprimer
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 1160 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
Poids moléculaire: 247.61 g/mol
Point de fusion: 280…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276583
Numéro CAS: 18706-21-3