Imprimer
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1930B-1G PC1930B-250MG PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA 36.4 EUR
APOSPC1930B-1G APOSPC1930B-250MG APOSPC1930B-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
4-Chloro-6-fluoro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₄ClF₄N
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276579
Numéro CAS: 59611-55-1