Imprimer
5-Chloro-2-fluorotoluène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-1-fluoro-2-methylbenzene
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 23.2 EUR
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Chloro-2-fluorotoluène 99%
5-Chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Poids moléculaire: 144.58 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 1.188 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018504
Numéro CAS: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3 III