Imprimer
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1921-1G PC1921-5G PC1921-250MG
APOSPC1921-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1921-1G APOSPC1921-5G APOSPC1921-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formule: C₁₁H₉F₃O
Point d'ébullition: 118 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052848
Numéro CAS: 80992-93-4