Imprimer

3-Chloro-2-fluorotoluène 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 1-Chloro-2-fluoro-3-methylbenzene

PC1915-100G PC1915-25G PC1915-5G
APOSPC1915-100GEA 261 EUR
APOSPC1915-100G APOSPC1915-25G APOSPC1915-5G
3-Chloro-2-fluorotoluène 98%
3-Chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
Poids moléculaire: 144.58
Point d'ébullition: 92…94 °C/86mmHg
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042115
Numéro CAS: 85089-31-2
UN: 1993
ADR: 3 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR