Imprimer
3-Chloro-2-fluoropyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1914-1G PC1914-25G PC1914-5G
APOSPC1914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1914-1G APOSPC1914-25G APOSPC1914-5G
3-Chloro-2-fluoropyridine
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 162 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114144
Numéro CAS: 1480-64-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III