2-Chloro-6-fluorotoluène 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClF Poids moléculaire: 144.58 g/mol Point d'ébullition: 154…156 °C Point de fusion: -27 Densité: 1.191 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000570 Numéro CAS: 443-83-4 EINECS: 207-141-9 UN: 1993 ADR: 3 III |