2-Chloro-5-fluorotoluène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClF Point d'ébullition: 156…157 °C Densité: 1,2 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 51 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040853 Numéro CAS: 33406-96-1 EINECS: 251-508-6 UN: 1993 ADR: 3,III |