Imprimer
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC1884S-1G PC1884S-5G
APOSPC1884S-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1884S-1G APOSPC1884S-5G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 97%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇Cl₂FN₂
Point de fusion: 211…212 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052267
Numéro CAS: 175135-74-7