Imprimer
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1884R-1G PC1884R-5G PC1884R-25G
APOSPC1884R-1GEA 0 EUR
APOSPC1884R-1G APOSPC1884R-5G APOSPC1884R-25G
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine, grade Technique
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine
Formule: C₆H₆ClFN₂
Point de fusion: 74…79 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042214
Numéro CAS: 84282-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III