Imprimer
4-Chloro-3-fluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 53.8 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chloro-3-fluorophénol 98%
4-Chloro-3-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
Poids moléculaire: 146.55 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C/44mmHg
Point de fusion: 50…56 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042583
Numéro CAS: 348-60-7