3-Chloro-4-fluorophénol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄ClFO Point d'ébullition: 103…104 °C/11mmHg Point de fusion: 38…43 °C Point éclair: 108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002257 Numéro CAS: 2613-23-2 EINECS: 220-042-5 UN: 3261 ADR: 8,III |