Imprimer
2-Chloro-4-fluorophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1880-100G PC1880-25G PC1880-500G
APOSPC1880-100GEA 55.1 EUR
APOSPC1880-100G APOSPC1880-25G APOSPC1880-500G
2-Chloro-4-fluorophénol 98%
2-Chloro-4-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
Poids moléculaire: 146.55 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 1.345 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002168
Numéro CAS: 1996-41-4
EINECS: 217-876-7