Imprimer
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzoïque
PC18759-25G PC18759-5G PC18759-10G
APOSPC18759-25GEA 53.8 EUR
APOSPC18759-25G APOSPC18759-5G APOSPC18759-10G
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
Point de fusion: 135…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039246
Numéro CAS: 320-37-6