1-Chloro-5-fluoro-2-iodobenzène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
Formule:
C₆H₃ClFI Poids moléculaire: 256.45 g/mol Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051774 Numéro CAS: 101335-11-9 |