Imprimer
1-Chloro-1-fluoroéthylène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1865-1KG PC1865-25G PC1865-5G PC1865-100G
APOSPC1865-1KGEA 0 EUR
APOSPC1865-1KG APOSPC1865-25G APOSPC1865-5G APOSPC1865-100G
1-Chloro-1-fluoroéthylène
1-Chloro-1-fluoroéthylène
Informations de livraison: A delivery charge of this item to mainland UK will be applied.
Formule: C₂H₂ClF
Poids moléculaire: 80.49 g/mol
Point d'ébullition: –24 °C
Point de fusion: –169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2317-91-1
UN: 3161
ADR: 2.1