Imprimer
Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acrylic acid
PC1864R-25G PC1864R-5G PC1864R-1G
APOSPC1864R-25GEA 74.1 EUR
APOSPC1864R-25G APOSPC1864R-5G APOSPC1864R-1G
Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique 98%
Acide 4-chloro-2-fluorocinnamique
Formule: C₉H₆ClFO₂
Point de fusion: 215…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143287
Numéro CAS: 202982-65-8