Imprimer
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminoethyl 2-chloro-6-fluorobenzyl sulphide
PC1864Q-1G PC1864Q-5G PC1864Q-250MG
APOSPC1864Q-1GEA 109 EUR
APOSPC1864Q-1G APOSPC1864Q-5G APOSPC1864Q-250MG
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine 97%
2-(2-Chloro-6-fluorobenzylthio)ethylamine
Formule: C₉H₁₁ClFNS
Poids moléculaire: 219.71 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/6mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052683
Numéro CAS: 175136-76-2
UN: 3261
ADR: 8 III