Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-6-fluorobenzylthiol
PC1864N-1G PC1864N-5G
APOSPC1864N-1GEA 112 EUR
APOSPC1864N-1G APOSPC1864N-5G
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan 97%
2-Chloro-6-fluorobenzyl mercaptan
Formule: C₇H₆ClFS
Point d'ébullition: 102 °C/15mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052473
Numéro CAS: 170924-52-4