Imprimer
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chloro-2-fluorobenzene
PC1864G-5G PC1864G-100G PC1864G-25G
APOSPC1864G-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1864G-5G APOSPC1864G-100G APOSPC1864G-25G
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène 97%
α-Bromo-3-chloro-2-fluorotoluène
Formule: C₇H₅BrClF
Poids moléculaire: 223.47 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C/15mmHg
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042503
Numéro CAS: 85070-47-9
UN: 3261
ADR: 8 II