Imprimer
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2-Chloro-6-fluorophenyl)methanol
PC1864-25G PC1864-100G PC1864-500G
APOSPC1864-25GEA 37.7 EUR
APOSPC1864-25G APOSPC1864-100G APOSPC1864-500G
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique 99%
Alcool 2-chloro-6-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
Point de fusion: 41…42 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004608
Numéro CAS: 56456-50-9
EINECS: 260-192-9