Imprimer
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1863L-25G PC1863L-100G PC1863L-500G
APOSPC1863L-25GEA 31.9 EUR
APOSPC1863L-25G APOSPC1863L-100G APOSPC1863L-500G
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 98%
3-Chloro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Point d'ébullition: 137 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042207
Numéro CAS: 78068-85-6
UN: 1993
ADR: 3,III