Imprimer
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1863-10G PC1863-25G
APOSPC1863-10GEA 0 EUR
APOSPC1863-10G APOSPC1863-25G
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
Treatment with nucleophiles e.g alkoxides can selectively displace the fluorine atom: Synth. Commun., 621 (1984)
Formule: C₇H₃ClFN
Point d'ébullition: 104…105 °C/11mmHg
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001780
Numéro CAS: 668-45-1
EINECS: 211-571-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III