Imprimer
Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1861H-5G PC1861H-100G PC1861H-25G
APOSPC1861H-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1861H-5G APOSPC1861H-100G APOSPC1861H-25G
Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque 97%
Acide 4-chloro-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Poids moléculaire: 174.56 g/mol
Point de fusion: 190…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143290
Numéro CAS: 403-17-8