Imprimer
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1861D-100G PC1861D-10G PC1861D-25G PC1861D-500G
APOSPC1861D-100GEA 69.6 EUR
APOSPC1861D-100G APOSPC1861D-10G APOSPC1861D-25G APOSPC1861D-500G
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque 98%
Acide 3-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042477
Numéro CAS: 403-16-7