Imprimer
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1861C-25G PC1861C-100G PC1861C-1G
APOSPC1861C-25GEA 33.5 EUR
APOSPC1861C-25G APOSPC1861C-100G APOSPC1861C-1G
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque 98%
Acide 3-chloro-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Poids moléculaire: 174.56 g/mol
Point de fusion: 177…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042506
Numéro CAS: 161957-55-7