Imprimer
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1860L-100G PC1860L-25G PC1860L-500G
APOSPC1860L-100GEA 43.5 EUR
APOSPC1860L-100G APOSPC1860L-25G APOSPC1860L-500G
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque 99%
Acide 2-chloro-4-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Poids moléculaire: 174.56 g/mol
Point de fusion: 181…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010615
Numéro CAS: 2252-51-9
EINECS: 218-845-0