Imprimer
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC1860E-100G PC1860E-25G PC1860E-5G
APOSPC1860E-100GEA 112 EUR
APOSPC1860E-100G APOSPC1860E-25G APOSPC1860E-5G
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Poids moléculaire: 229.06 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C/1mmHg
Densité: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041444
Numéro CAS: 91170-93-3
UN: 3265
ADR: 8 II