Chlorure de 2-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
Formule:
C₆H₃Cl₂FO₂S Point d'ébullition: 243…244 °C Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052957 Numéro CAS: 85958-57-2 UN: 3265 ADR: 8,III |