Imprimer
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC1848-10G PC1848-5G PC1848-1G
APOSPC1848-10GEA 186 EUR
APOSPC1848-10G APOSPC1848-5G APOSPC1848-1G
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacétophénone 98%
2',3'-Dichloro-6'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Poids moléculaire: 207.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798121
Numéro CAS: 870704-16-8