Imprimer
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1832-1G PC1832-5G PC1832-10G PC1832-25G
APOSPC1832-1GEA 26.1 EUR
APOSPC1832-1G APOSPC1832-5G APOSPC1832-10G APOSPC1832-25G
2-Chloro-4-fluorobenzamide 97%
2-Chloro-4-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅ClFNO
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042531
Numéro CAS: 88578-90-9