2-Chloro-6-fluorobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₄ClFO Poids moléculaire: 158.56 g/mol Point d'ébullition: 91…93 °C/10mmHg Point de fusion: 32…39 °C Point éclair: 101 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003306 Numéro CAS: 387-45-1 EINECS: 206-860-5 |