Imprimer
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1828D-25G PC1828D-100G PC1828D-500G
APOSPC1828D-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1828D-25G APOSPC1828D-100G APOSPC1828D-500G
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde 98%
2-Chloro-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClFO
Point d'ébullition: 118…120 °C/50mmHg
Point de fusion: 59…64 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042527
Numéro CAS: 84194-36-5