Imprimer
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Chloro-2-fluoro-4-methoxybenzene
PC1824J-100G PC1824J-25G PC1824J-5G
APOSPC1824J-100GEA 219 EUR
APOSPC1824J-100G APOSPC1824J-25G APOSPC1824J-5G
4-Chloro-3-fluoroanisole 98%
4-Chloro-3-fluoroanisole
Formule: C₇H₆ClFO
Point d'ébullition: 200…204 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042570
Numéro CAS: 501-29-1