Imprimer
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1820-100G PC1820-500G PC1820-1KG
APOSPC1820-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1820-100G APOSPC1820-500G APOSPC1820-1KG
3-Chloro-4-fluoroaniline 98%
3-Chloro-4-fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of quinoline antibiotic norfloxacin. For an efficient synthesis see: J. Chem. Soc., Chem. Comm., 1339 (1995)
Formule: C₆H₅ClFN
Poids moléculaire: 145.56 g/mol
Point d'ébullition: 227…228 °C
Point de fusion: 42…47 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007767
Numéro CAS: 367-21-5
EINECS: 206-682-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III