3-Chloro-2-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₅ClFN Point d'ébullition: 214 °C Densité: 1,324 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00069415 Numéro CAS: 2106-04-9 EINECS: 218-283-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |