Imprimer
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1819A-25G PC1819A-5G
APOSPC1819A-25GEA 0 EUR
APOSPC1819A-25G APOSPC1819A-5G
2-Chloro-5-fluoroaniline 97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084852
Numéro CAS: 452-83-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III