6-(Trifluoromethyl)nicotinamide 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅F₃N₂O Point de fusion: 185…187 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01862646 Numéro CAS: 386715-35-1 |