2'-Chloro-4'-fluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Formule:
C₈H₆ClFO Poids moléculaire: 172.59 g/mol Point d'ébullition: 110 °C/19mmHg Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042202 Numéro CAS: 700-35-6 |