Imprimer
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetamide
PC1815-250G PC1815-50G
APOSPC1815-250GEA 243 EUR
APOSPC1815-250G APOSPC1815-50G
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide 98%
4'-Chloro-2'-fluoroacétanilide
Formule: C₈H₇ClFNO
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042520
Numéro CAS: 59280-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III